Learn More
Thermo Scientific™ Godets pour rotors à godets oscillants Thermo Scientific™ HAEMAFlex™
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Les centrifugeuses de banques de sang Thermo Scientific offrent la flexibilité nécessaire pour sélectionner des rotors de plus grande capacité ou faire correspondre des flux de travaux existants avec plusieurs rotors et godets Thermo Scientific™ HAEMAFlex™.
Répondez aux besoins de votre laboratoire’en matière de traitement sanguin à débit standard ou moyen en utilisant le rotor à godets oscillants HAEMAFlex 6 avec 6 poches de sang de 550 ml ou avec le même système de godets, optez pour une mise à niveau de 8 poches de 550 ml grâce au rotor à godets oscillants THAEMAFlex 8.
Pour satisfaire des besoins de traitement sanguin à haut débit, utilisez le rotor à godets oscillants HAEMAFlex 12 pour 12 poches de sang de 500 ml. Sinon, procédez à une mise à niveau de la capacité de votre centrifugeuse pour atteindre 16 poches de sang de 500 ml grâce au rotor HAEMAFlex 16 et aux mêmes godets.
Mise à niveau avec les godets Thermo Scientific™ Dura-Coat™ avec revêtement nickel pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines.
Pour satisfaire des besoins de traitement sanguin à haut débit, utilisez le rotor à godets oscillants HAEMAFlex 12 pour 12 poches de sang de 500 ml. Sinon, procédez à une mise à niveau de la capacité de votre centrifugeuse pour atteindre 16 poches de sang de 500 ml grâce au rotor HAEMAFlex 16 et aux mêmes godets.
Mise à niveau avec les godets Thermo Scientific™ Dura-Coat™ avec revêtement nickel pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Rotor à godets oscillants HAEMAFlex 6/8 |
| Capacité | 16 x 500 ml |
| Type de produit | Single Blood Bag Bucket |
| Description | Godet à sachet de sang simple ovale, avec Dura-Coat (jeu de 2) |