Learn More
Sel de sodium de bucladésine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bucladesine Sodium Salt |
| CAS | 16980-89-5 |
| Formule moléculaire | C18H23N5NaO8P |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, Adenosine deriv., Bucladesine Sodium, Bucladesine Sodium Salt, DC 2797, Dibutyryl 3',5'-Cyclic AMP Sodium Salt, Dibutyryl Cyclic AMP Monosodium Salt, Dibutyryl Cyclic AMP Sodium, Dibutyryl Cyclic AMP Sodium Salt, Dibutyryl-cAMP Sodium Salt, Monosodium Dibutyryl Cyclic AMP, N-6,O-2'-Dibutyryladenosine Cyclic 3',5'-Monophosphate Sodium Salt, N6,2'-O-Dibutyryl-3',5'-cyclic AMP Sodium Salt, N6,2'-O-Dibutyryladenosine-3',5'-monophosphate Monosodium Salt, N6,O2'-Dibutyryl-3',5'-cyclic AMP Sodium Salt, Sodium N6,2'-O-dibutyryladenosine 3',5'-Cyclic Phosphate, Sodium Dibutyryl 3',5'-Cyclic AMP, Sodium Dibutyryl cAMP, N-(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)-butyramide Cyclic Hydrogen Phosphate Butyrate (ester), Monosodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 491.37 |
| Poids de la formule | 491.1182 |