Learn More
Sel de sodium de bucladésine, TRC
Code produit 30375394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375394 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49377850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bucladesine Sodium Salt
CAS 16980-89-5
Formule moléculaire C18H23N5NaO8P
Quantité 50 mg
Synonyme 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, Adenosine deriv., Bucladesine Sodium, Bucladesine Sodium Salt, DC 2797, Dibutyryl 3',5'-Cyclic AMP Sodium Salt, Dibutyryl Cyclic AMP Monosodium Salt, Dibutyryl Cyclic AMP Sodium, Dibutyryl Cyclic AMP Sodium Salt, Dibutyryl-cAMP Sodium Salt, Monosodium Dibutyryl Cyclic AMP, N-6,O-2'-Dibutyryladenosine Cyclic 3',5'-Monophosphate Sodium Salt, N6,2'-O-Dibutyryl-3',5'-cyclic AMP Sodium Salt, N6,2'-O-Dibutyryladenosine-3',5'-monophosphate Monosodium Salt, N6,O2'-Dibutyryl-3',5'-cyclic AMP Sodium Salt, Sodium N6,2'-O-dibutyryladenosine 3',5'-Cyclic Phosphate, Sodium Dibutyryl 3',5'-Cyclic AMP, Sodium Dibutyryl cAMP, N-(9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-yl)-butyramide Cyclic Hydrogen Phosphate Butyrate (ester), Monosodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
SMILES [Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
Poids moléculaire (g/mol) 491.37
Poids de la formule 491.1182