Learn More
R&D Systems™ Budesonide
Code produit 18762534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18762534 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18762534 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2671/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Synthetic glucocorticoid; anti-inflammatory and chemopreventive
Synthetic anti-inflammatory glucocorticoid that displays chemopreventive activity. Prevents formation of lung adenomas and adenocarcinomas in mice following inhalation or oral administration. Reverses DNA hypomethylation and modulates expression of cancer related genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Budesonide
CAS 51333-22-3
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C25H34O6
Poids de la formule 430.53
Pureté >98%
Poids moléculaire 430.54