Learn More
Budesonide, MedChemExpress
Description
Budesonide, an inhaled glucocortical steroid, is an orally active glucocorticoid receptor agonist. Budesonide decreases the size of lung tumors, reverses DNA hypomethylation and modulates mRNA expression of genes. Budesonide is an anti-inflammatory agent used for asthma.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Budesonide |
| CAS | 51333-22-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H34O6 |
| Quantité | 200 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 215 mg/mL (499.38 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C=C[C@@]12C)C=C1CC[C@@]([C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]34C)([H])[C@]3([H])C[C@]5([H])[C@@]4(C(CO)=O)OC(CCC)O5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 430.53 |
| Poids de la formule | 430.53 |
| Afficher plus |