Learn More
Budesonide, TRC
Code produit 17974445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17974445 1 g 1g
17961905 100 mg 100mg
17921585 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974445 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6894901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51333-22-3
Formule moléculaire C25 H34 O6
Poids moléculaire (g/mol) 430.53
Synonyme (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 16α,17α-(Butylidenedioxy)-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Barazone, Bidien, Budecort Aqua, Budenofalk, Budes, Budesomide, Budeson, Budesonide, Budesonide MMX, Cortivent, Entocort, Micronyl, Nebuampul, Novopulmon, Preferid, Pulmicort, Respules, Rhinocort, Rhinocort Aqua, Rhinocort respules, S 1320, Spirocort, Turbuhaler, Uceris, Uceris MMX
Nom IUPAC 16,17α-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxyprégna-1,4-diène-3,20-dione β
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Budesonide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Poids de la formule 430.2355
Pourcentage de pureté >95%