Learn More
Witeg™ Entonnoirs de filtration Büchner
Description
- En verre borosilicaté
- Plusieurs capacités disponibles
- Plusieurs tailles de disques et longueurs de tiges
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 35 mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Filtration |
| Longueur (métrique) du tube | 10 mm |
| Porosité | P3 |
| Type de produit | Entonnoir Buchner |