Learn More
Brand™ Chambres de comptage, modèle Burker, BLAUBRAND™ , double décision
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Fabriqué selon la norme DIN 12 847, comprenant 2 verres couvre-objets pour hémocytomètre.
- Le quadrillage représente 9 grands carrés de 1 mm² chacun.
- Ces appareils servent à compter les leucocytes.
- Chaque grand carré est subdivisé par des doubles lignes (espacées de 0,05 mm) en 16 carrés de groupe avec des côtés de 0,2 mm.
- Les carrés de groupe correspondent en taille à la chambre de comptage de Neubauer, mais ne comportent pas de subdivisions supplémentaires.
- Ils servent à compter les plaquettes et les érythrocytes. Les doubles lignes formées par des mini-carrés d'une surface de 0,0025 mm²
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif de comptage |
| Quantité | 1Each |
| Profondeur (métrique) | 0,1mm |
| À utiliser avec (application) | Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes |
| Comprend | Avec pinces à ressort |