Learn More
Brand™ Chambres de comptage, modèle Burker-Turk, BLAUBRAND™ , double décision
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Fabriqué selon la norme DIN 12 847, comprenant 2 verres couvre-objets pour hémocytomètre.
- Combinaison des systèmes Burker et Thoma. Le quadrillage présente 9 grands carrés de 1 mm² chacun.
- Les grands carrés sont subdivisés en 16 carrés de groupe avec des côtés de 0,2 mm. Dans le grand carré central, chaque carré de groupe est subdivisé en 16 mini carrés avec des côtés de 0,05 mm (0,0025 mm 2 ).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif de comptage |
| Description | Double réglure, sans clips à ressort |
| Quantité | 1Each |
| Profondeur (métrique) | 0,1mm |