Learn More
Buerkle™ Support d’entonnoirs Laboplast™ avec insert réducteur pour entonnoirs Buerkle™
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Pour les entonnoirs de 40 à 180 mm de diamètre.
- Polypropylène
- Magnétisé
- Vis de serrage non requises
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | White, Red |
| Capacité | Entonnoir (40 à 180 mm de diamètre) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 1 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Montage | Aimant |
| Quantité | 1 de chaque |
| Longueur (métrique) | 173 mm |
| Longueur (impériale) | 6.81 in. |
| Afficher plus |