Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de lavage MR3
Description
NucleoMag™ RNA
- La procédure à un tube minimise le risque de contamination croisée
- Format de plaque à 96 puits éprouvé
- Petits volumes d’élution ≥50 μl
- Convient au traitement manuel et automatisé
- DNase recombinante incluse
- Agent réducteur TCEP inclus (aucun β-mercaptoéthanol nécessaire)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de lavage MR3 |
| CAS | 593-84-0 |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Isolement de l’ARN à partir d’échantillons de tissus et de cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Kit ARN NucleoMag™ |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 320 mL |
| Formule | Thiocyanate de guanidinium ; éthanol ; eau |
| Odeur | Alcoolisée |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer MR3 (320 mL)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, Tergitol