Learn More
Cytiva Vanne tampon
Code produit 15289764 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système automatisé de purification de protéines AKTA Start
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15289764 Système automatisé de purification de protéines AKTA Start 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15289764 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29023895
En stock
Pour une utilisation avec le système automatisé de purification des protéines AKTA Start. La vanne tampon est utilisée comme vanne de commutation pour la formation de gradients. Elle permet d’utiliser deux tampons, A et B, qui sont nécessaires pour former
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Utilisé comme vanne de commutation pour la formation de gradients
À utiliser avec (équipement) Système automatisé de purification de protéines AKTA Start