Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée tamponnée (en flacon)
Code produit 13255469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids plein:
225,0 g - 229,0 g
90 g + 1,5 g
99 à 101 g
Type d’emballage:
10 flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte
Conditionnement:
10 pièces
Pack de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein Type d’emballage Conditionnement
13255469 225,0 g - 229,0 g 10 flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte 10 pièces
11962632 90 g + 1,5 g 10 flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte Pack de 10
13255439 99 à 101 g 10 flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13255469 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BO0201S
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pré-enrichissez des échantillons alimentaires avant l’isolement des espèces Salmonella grâce à ces flacons de culture prêts à l’emploi.
Pré-enrichissez des échantillons alimentaires avant de procéder à l’isolement des espèces de Salmonella avec l’eau peptone tamponnée Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prête à l’emploi. L’eau peptonée tamponnée est un milieu de pré-enrichissement non sélectif.
De faibles quantités de cellules et/ou des cellules Salmonella endommagées de façon non létale peuvent être présentes dans un échantillon alimentaire à analyser. Le pré-enrichissement dans de l’eau peptonée tamponnée non sélective permet aux cellules de se régénérer et de se multiplier avant leur transfert dans une culture sélective, augmentant ainsi les chances de récupérer les espèces Salmonella de l’échantillon.
  • Pratique : flacons pré-remplis prêts pour une utilisation immédiate.
  • Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
  • Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois
  • Facilite la récupération des cellules Salmonella endommagées par le sida.
L’échantillon à analyser est ajouté à l’eau peptonée tamponnée à un rapport de 1:10 et est incubé à 37° ± 1°C pendant 18 heures + 2 heures.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune paille, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Description Eau peptonée tamponnée (en flacon)
Format Flacon de sirop
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 225,0 g - 229,0 g
Type d’emballage 10 flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte
Quantité 10/boîte