Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour kits de plasmides NucleoSpin™
Code produit 15819137
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
75 mL
600 mL
3000 mL
Nom chimique ou matériau:
Concentrat de tampon de lavage AQ
Tampon de lavage A4 (concentrat)
Tampon de lavage AW
Tampon de lyse A2
Tampon de neutralisation A3
Tampon de remise en suspension A1
Tampon d’élution AE
Conditionnement:
25mL
3000mL
600mL
75mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau unitSize
15819137 3000 mL Tampon d’élution AE 3000mL
15879127 3000 mL Tampon de lyse A2 3000mL
15889127 3000 mL Tampon de neutralisation A3 3000mL
15859127 3000 mL Tampon de remise en suspension A1 3000mL
15869127 75 mL Tampon de remise en suspension A1 75mL
15899127 600 mL Tampon de lavage A4 (concentrat) 600mL
15849147 25 mL Concentrat de tampon de lavage AQ 25mL
15809137 3000 mL Tampon de lavage AW 3000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15819137 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740917.3
Fourniture supplémentaire de solutions tampons (tampon de remise en suspension A1, tampon de lyse A2, tampon de neutralisation A3, tampon de lavage AW, concentrat de tampon de lavage A4 ou tampon d’élution AE) pour la préparation de l’ADN plasmide de haute pureté avec plusieurs kits de plasmides NucleoSpin™.
Pour une utilisation avec les kits de purification d’ADN plasmidique NucleoSpin™ suivants :
  • Plasmide NucleoSpin™ (avec/sans couvercle)
  • Plasmide NucleoSpin™ QuickPure
  • Plasmide NucleoSpin™ EasyPure
  • Plasmide NucleoSpin™ 8/96 (kit complet/de base)
  • Qualité de transfection de plasmides NucleoSpin™
  • Qualité de transfection de plasmide NucleoSpin™ 96 (kit complet/de base)
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon d’élution AE
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) Préparation de l’ADN plasmidique de haute pureté
À utiliser avec (équipement) Kits plasmides NucleoSpin™
pH 8,0 à 9,0
Forme physique Liquide
Quantité 3000 mL
Odeur Inodore