Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour kits de plasmides NucleoSpin™
Description
Pour une utilisation avec les kits de purification d’ADN plasmidique NucleoSpin™ suivants :
- Plasmide NucleoSpin™ (avec/sans couvercle)
- Plasmide NucleoSpin™ QuickPure
- Plasmide NucleoSpin™ EasyPure
- Plasmide NucleoSpin™ 8/96 (kit complet/de base)
- Qualité de transfection de plasmides NucleoSpin™
- Qualité de transfection de plasmide NucleoSpin™ 96 (kit complet/de base)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon d’élution AE |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | Préparation de l’ADN plasmidique de haute pureté |
| À utiliser avec (équipement) | Kits plasmides NucleoSpin™ |
| pH | 8,0 à 9,0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 3000 mL |
| Odeur | Inodore |