Learn More
Macherey-Nagel™ Tampons pour kits de virus NucleoSpin™
Code produit 15869137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
200 mL
40 ml de RAV1 + 1,0 mg d’ARN porteur
Nom chimique ou matériau:
Tampon de lavage RAV3
Tampon de lyse RAV1
Tampon de lyse RAV1 + ARN porteur
Conditionnement:
120mL
200mL
40mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau Conditionnement
15869137 40 ml de RAV1 + 1,0 mg d’ARN porteur Tampon de lyse RAV1 + ARN porteur 40mL
15849137 120 mL Tampon de lyse RAV1 120mL
15859137 200 mL Tampon de lavage RAV3 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15869137 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740928.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.54€
    95.03€ / 40mL
    Économisez 9.51€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Solutions tampons supplémentaires (par exemple tampons de lavage et de lyse) à utiliser avec les kits de virus NucleoSpin™ pour l’isolement rapide des acides nucléiques viraux (ARN et ADN).
Les kits compatibles incluent :
  • Virus d’ARN NucleoSpin™
  • Virus d’ARN NucleoSpin™ F
  • Virus Dx NucleoSpin™
  • NucleoSpin™ 8/96 virus
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de lyse RAV1 + ARN porteur
CAS 593-84-0
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) Isolement parallèle de l’ADN et de l’ARN viral
À utiliser avec (équipement) Kits de virus NucleoSpin compatibles
pH 7,0 à 7,5
Forme physique Liquide (RAV1) ; solide/lyophilisé (ARN porteur)
Quantité 40 ml de RAV1 + 1,0 mg d’ARN porteur
Odeur Inodore
compliance-icons
Identifiant produit
  • Buffer RAV1 (40 mL) plus Carrier RNA
Mention d'avertissement
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate