Learn More
MedChemExpress Bufotalin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 444.56 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 471-95-4 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.46% |
| Solubilité | DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.35 mM) |
| Cible | Apoptosis∣Reactive Oxygen Species |
| Quantité | 10 mg |