Learn More
BRAND™ Pointes pour pipettes en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit 17867777 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
86 mm
102 mm
Quantité:
1 000/paquet
3 000/Paquet
Unit Size:
1000 pièces
3000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Quantité unitSize
17867777 86 mm 1 000/paquet 1000 pièces
17837797 102 mm 1 000/paquet 1000 pièces
17897777 86 mm 3 000/Paquet 3000 pièces
17877797 102 mm 3 000/Paquet 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17867777 Supplier BRAND™ Supplier No. 732014
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Embouts de pipettes de qualité salle blanche conçus pour des analyses sans contamination.
Embouts de pipettes et embouts de filtres de BRAND offrir une qualité fiable pour des analyses précises et exigeantes. Les matières premières sont sans DiHEMDA ni oléamide. Les embouts sont fabriqués à BRAND Ils sont conditionnés dans des conditions de salle blanche contrôlées et emballés automatiquement. Aucun agent de séparation ni agent de démoulage n'est utilisé. BRAND Les embouts de pipettes sont testés pour BRAND pipettes et de nombreuses pipettes d'autres fabricants.
BRAND Les embouts de pipettes et les embouts de filtres ainsi que les TipBoxes correspondantes sont autoclavables à 121 °C (2 bar) selon DIN EN 285.
Les embouts stériles sont fabriqués sous certification BIO-CERT™ qualité. Ils sont stérilisés par irradiation bêta selon la ISO 11 137 et le AAMI Directives.
Embouts de filtre non auto-obturants de BRAND Avoir un filtre en PE sans additifs chimiques. La perméabilité est contrôlée par la combinaison spécifique de la taille des pores et de la longueur du filtre, de sorte qu'aucun aérosol ne puisse atteindre la tige de la pipette.
BIO-CERT™ QUALITÉ DE MANIPULATION DES LIQUIDES : Exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes, d'inhibiteurs de PCR et ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) distribué 50 à 1 250 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 86 mm
Format Emballé
Type de pointe Étalon
Conditionnement Sachet en vrac
Quantité 1 000/paquet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Non
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée