Learn More
Brady™ En vrac, rigide DuraSleeve™ Étiquettes pour M710, M610, M611
Code produit 17878054 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 23 mm
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
2500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Conditionnement
17878054 4,4 x 10 mm Jaune 2500 pièces
17857954 4,4 x 10 mm Blanc 2500 pièces
17867964 4,4 x 12 mm Blanc 2500 pièces
17878024 4,4 x 23 mm Blanc 2500 pièces
17828034 4,4 x 12 mm Jaune 2500 pièces
17868034 4,4 x 23 mm Jaune 2500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17878054 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 312128
En stock
En vrac, rigide DuraSleeve™ Inserts à utiliser avec Brady™ Imprimantes M611, M610 et M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Les encarts imprimables créent une légende durable
  • Construction rigide de DuraSleeve™ Le système de marquage des fils comprend des inserts qui s'insèrent facilement dans un support propre.
  • La légende peut être modifiée avant ou après la fin de la procédure.
Spécification
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Jaune
Finition Brillant
Format Ruban adhésif
Matériau Vinyle
Type de produit Marqueurs à fil et câble
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
À utiliser avec (équipement) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Quantité 250 étiquettes
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,0098 in
Épaisseur (métrique) 0.249 mm
Dimensions (L x l) 4,4 x 10 mm
Longueur (impériale) 0,17 in
Largeur (impériale) 0,39 in
Largeur (métrique) 10 mm
Alternate Part Number BM-10x4.4-7696-YL