Learn More
Labconco Plateau de séchage en vrac
Code produit 17960140 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Collecteur à 6 ports, séchoir à plateau en vrac
Collecteur à 6 ports, vanne d’isolement, séchoir à plateau en vrac
Plateau de séchage en vrac
Vanne d’isolement, séchoir à plateau en vrac
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17960140 Plateau de séchage en vrac 1 unité
17910180 Collecteur à 6 ports, séchoir à plateau en vrac 1 unité
17900190 Vanne d’isolement, séchoir à plateau en vrac 1 unité
17950180 Collecteur à 6 ports, vanne d’isolement, séchoir à plateau en vrac 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17960140 Fournisseur Labconco Code fournisseur 780601090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18910.00€
    13739.46€ / 1 pièces
    Économisez 5170.54€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les séchoirs à plateaux en vrac lyophilisent des charges d'échantillons en vrac moyennes à importantes ou de petits lots de flacons ou de bouteilles de sérum. FreeZone Un déshydrateur lyophilisé et une pompe à vide sont nécessaires.
  • Lyophiliser des volumes d'échantillons en vrac moyens à importants ou de nombreux petits lots de flacons ou de bouteilles de sérum.
  • Les séchoirs à plateaux en vrac sont équipés de trois grandes étagères de 12,7 x 16,6 in qui chauffent jusqu'à +60 °C.
  • Lyo-Works™ Le système d'exploitation permet à l'utilisateur de configurer jusqu'à 30 programmes, comportant jusqu'à 16 étapes chacun ; d'enregistrer, de représenter graphiquement et de stocker des données, et de recevoir des alertes par e-mail.
  • Le séchoir à plateaux se connecte à un FreeZone Console de séchage par congélation offrant un affichage en temps réel des paramètres du séchoir ’à plateaux sur un grand écran tactile capacitif.
  • À utiliser avec FreeZone Séchoir lyophilisé de console fabriqué après juillet 2017.
Spécification
Type Plateau de séchage en vrac
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) 60 °C
Matériau Acier inoxydable
Comprend Plateau de séchage en vrac
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V