Learn More
Bumétanide, MP Biomedicals™
Code produit 11474601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474601 5 g 5g
11464601 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474601 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215426305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00€
    1678.95€ / 5g
    Économisez 86.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
La bumétanide est utilisée pour sonder le rôle de la prostaglandine E2 dans la régulation de la sécrétion de chlorure dans les cellules épithéliales endométriales porcines.
  • Une étude des effets de l’application de bumétanide et de l’inhibition subséquente du cotransporteur sodium-potassium-chlorure (NKCC1) dans les cellules hépatiques mises en culture a indiqué une augmentation de l’expression de l’actine du muscle lisse alpha-1 dans les cellules de Kupffer mises en culture sur 2 jours.
  • Une étude du traitement par acidose lactique des cellules gliales G6 en suspension avec la bumétanide incluse à 0,1 mM a montré une diminution du gonflement cellulaire due à l’acidose lactique.
Identifiants chimiques
CAS 28395-03-1
Formule moléculaire C17H20N2O5S
Synonyme bumétanide
Spécification
Nom chimique ou matériau Bumétanide
Quantité 5 g
Point de fusion 230 à 231 °C
Forme physique Poudre
Pureté ≥99%
Poids moléculaire 364.416
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.