Learn More
Bumétanide bêta-D-glucuronide, TRC
Code produit 30340690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30340690 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340690 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6896051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bumetanide beta-D-Glucuronide
CAS 102623-14-3
Formule moléculaire C23H28N2O11S
Quantité 1 mg
Synonyme 1-[3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoate]-beta-D-glucopyranuronic Acid, Bumetanide Glucuronide;
Formule InChI InChI=1S/C23H28N2O11S/c1-2-3-9-25-14-10-12(11-15(37(24,32)33)19(14)34-13-7-5-4-6-8-13)22(31)36-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4-8,10-11,16-18,20,23,25-28H,2-3,9H2,1H3,(H,29,30)(H2,24,32,33)/t16-,17-,18+,20-,23-/m0/s1
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-(butamino)-4-phénoxy-5-sulfmoylbenzoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 540.54
Poids de la formule 540,1414 g/mol