Learn More
Bumetanide, MedChemExpress
Code produit 16499837
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499837 5 g
16491679 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16499837 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17468
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Bumetanide (Ro 10-6338; PF 1593), a highly potent loop diuretic, is a Na+-K+-Cl+ cotransporter (NKCC) blocker. Bumetanide is a selective NKCC1 inhibitor, but also inhibits NKCC2, with IC50s of 0.68 μM and 4.0 μM for hNKCC1A and hNKCC2A, respectively.
Bumetanide (Ro 10-6338
Spécification
Nom chimique ou matériau Bumetanide
CAS 28395-03-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20N2O5S
Quantité 5 g
Synonyme Ro 10-6338 PF 1593
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (274.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(NCCCC)=C(OC2=CC=CC=C2)C(S(=O)(N)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 364.42
Poids de la formule 364.42
Pourcentage de pureté 99.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation