Learn More
Bumétanide, TRC
Code produit 30136436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136436 100 mg 100mg
30133690 1 g 1g
17998524 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136436 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB689550100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28395-03-1
Formule moléculaire C17 H20 N2 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 364.42
Synonyme Bumetanide, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid, 3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, 3-n-Butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Bufenox, Bumetanide, Bumethanide, Bumex, Burinex, Edemex, Fontego, Fordiuran, Lixil, Lunetoron, PF 1593, Ro 10-6338
Nom IUPAC Acide 3-(butylamino)-4-phénoxy-5-sulfamoylbenzoïque
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bumetanide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Poids de la formule 364.1093
Pourcentage de pureté >95%