Learn More
Aalborg™ Cadre en aluminium à joint torique Buna N avec bouchon
Code produit 11778528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2 tubes, 150 mm
3 tubes, 150 mm
4 tubes, 150 mm
5 tubes, 150 mm
Comprend:
Bouchon et collecteur
Bouchons
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Comprend Conditionnement
11778528 2 tubes, 150 mm Bouchon et collecteur 1 pièce
11768528 2 tubes, 150 mm Bouchons 1 pièce
11748548 4 tubes, 150 mm Bouchons -
11753189 4 tubes, 150 mm Bouchon et collecteur 1 pièce
11753349 5 tubes, 150 mm Bouchon et collecteur 1 pièce
11728538 3 tubes, 150 mm Bouchons 1 pièce
11738538 3 tubes, 150 mm Bouchon et collecteur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11778528 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur P21A2BA2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.25€
    200.94€ / 1 pièces
    Économisez 119.31€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Le cadre en aluminium à joint torique Buna N avec bouchon d’Aalborg™ est destiné à une utilisation avec débitmètres à plusieurs tubes, qui conservent la plupart des caractéristiques uniques associées aux unités à tube unique.
  • Les tubes de mesure nervurés ou cannelés facilitent des mesures stables et précises
  • Interchangeabilité des tubes de débit et des flotteurs
  • Collecte à l’entrée ou à la sortie
  • Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
  • Compatibilité chimique
  • Moyens de montage simples
Spécification
À utiliser avec (équipement) Débitmètre gaz/liquide (montage sur collecteur)
Type Cadre
Comprend Bouchon et collecteur
Dimensions 2 tubes, 150 mm