Learn More
Wld Tec™ brûleur à gaz micro SCS gasprofi 1
Code produit 10241202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, Gaz naturel, Propane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Conditionnement
10241202 Butane, Gaz naturel, Propane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10241202 Fournisseur Wld Tec™ Code fournisseur 6.004.000
Expédition estimée: 02-12-2026
Le plus petit brûleur à gaz professionnel de laboratoire. Wld Tec™ Le brûleur à gaz Gasprofi 1 SCS Micro offre une sécurité optimale et une utilisation facile.
  • Fonctionnement par bouton ou par pédale
  • Filtre d’admission de gaz
  • Système de commande de sécurité (SCS)
  • Tête de brûleur amovible et jetable
  • Boîtier, tête de brûleur, connexion au gaz et commandes en acier inox
  • Approuvé par DVGW
Spécification
Type de gaz Butane, Gaz naturel, Propane
Longueur (métrique) 85 mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 49 mm
Comprend Fonctionnement de la pédale et du bouton
Température max. (métrique) 1 300°C (gaz naturel), 1 350°C (gaz liquide)
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 700 g
Largeur (métrique) 86 mm
Type de produit Bec Bunsen