Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bec Bunsen
Code produit 10413691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel
Propane
Température max. (métrique):
1 500°C
1 530°C
1 540°C
1 550°C
1 580°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Température max. (métrique) Conditionnement
10413691 Propane 1 550°C 1 pièce
10692351 Gaz naturel 1 500°C 1 pièce
10447231 Gaz naturel 1 580°C 1 pièce
10653511 Gaz naturel 1 540°C 1 pièce
10618562 Gaz naturel 1 530°C 1 pièce
10330372 Propane 1 580°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10413691 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 1021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.79€
    42.75€ / 1 pièces
    Économisez 4.04€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Usbeck Laborgeraete™ Bec Bunsen, vanne à aiguille pour tous les appareils de chauffage basiques du laboratoire. La vanne à aiguille permet un réglage du débit de gaz à 360°. Les articles 1010/1 et 1011/1 sont les versions de type DIN de ce burner.
  • Avec la régulation de l’air
  • Avec valve à aiguille
  • Avec Pilot Flame
  • Certifié DIN 30665
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Propane
Diamètre (métrique) 17 mm (Tête)
Diamètre (métrique) du tube mélangeur extérieur 14 mm
Hauteur (métrique) 145 mm
Température max. (métrique) 1 550°C
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 220 g