Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bec Bunsen
Code produit 10653511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel
Propane
Température max. (métrique):
1 500°C
1 530°C
1 540°C
1 550°C
1 580°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de gaz Température max. (métrique) unitSize
10653511 Gaz naturel 1 540°C 1 pièce
10692351 Gaz naturel 1 500°C 1 pièce
10447231 Gaz naturel 1 580°C 1 pièce
10413691 Propane 1 550°C 1 pièce
10618562 Gaz naturel 1 530°C 1 pièce
10330372 Propane 1 580°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10653511 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 1010
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner, needle valve for all basic heating appliances in the laboratory. The needle valve allows a 360° gas flow adjustment. Article 1010/1 and 1011/1 are the DIN type versions of that burner.
  • With Air Regulation
  • With Needle Valve
  • With Pilot Flame
  • DIN 30665 Certified
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Gaz naturel
Diamètre (métrique) 17 mm (Tête)
Diamètre (métrique) du tube mélangeur extérieur 14 mm
Hauteur (métrique) 145 mm
Température max. (métrique) 1 540°C
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 220 g