Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bec Bunsen
Product Code. 10692351
Change view
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel
Propane
Température max. (métrique):
1 500°C
1 530°C
1 540°C
1 550°C
1 580°C
Unit Size:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de gaz Température max. (métrique) Unit Size
10692351 Gaz naturel 1 500°C 1 pièce
10447231 Gaz naturel 1 580°C 1 pièce
10653511 Gaz naturel 1 540°C 1 pièce
10413691 Propane 1 550°C 1 pièce
10618562 Gaz naturel 1 530°C 1 pièce
10330372 Propane 1 580°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10692351 Supplier Usbeck Laborgeraete™ Supplier No. 1020
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Usbeck Laborgeraete™ Bec Bunsen, vanne à aiguille pour tous les appareils de chauffage basiques du laboratoire. La vanne à aiguille permet un réglage du débit de gaz à 360°. Les articles 1010/1 et 1011/1 sont les versions de type DIN de ce burner.
  • Avec la régulation de l’air
  • Avec valve à aiguille
  • Avec Pilot Flame
  • Certifié DIN 30665
Specifications
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Gaz naturel
Hauteur (métrique) 145 mm
Température max. (métrique) 1 500°C
Nb par paquet 1 de chaque