Learn More
Chlorhydrate de bupivacaïne monohydraté, TRC
Code produit 30329427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329427 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329427 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68956050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Formule moléculaire C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nom IUPAC 1-butyl-N-(2,6-diméthylphényl)pipéridine-2-carboxamide ;hydraté ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 342.9
Poids de la formule 342.2074