Learn More
R&D Systems™ Bupropion hydrochloride
Description
Non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki values are 1.4, 2.8 and 45 μM for NET, DAT and SERT transporters respectively). Also inhibits neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Displays antidepressant activity and augments nicotine self-administration at low doses in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bupropion hydrochloride |
| CAS | 31677-93-7 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C13H19Cl2NO |
| Poids de la formule | 276.2 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 276.201 |