Learn More
Bupropion Hydrochloride, TRC
Code produit 17913485
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17913485 50 mg 50mg
17911805 1 g 1g
17961305 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17913485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68962550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31677-93-7
Formule moléculaire C13 H18 Cl N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 276.2
Synonyme 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (±)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (±)- (8CI), Bupropion hydrochloride, DL-α-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), m-Chloro-α-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, α-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride
Nom IUPAC 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bupropion (hydrochloride)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Poids de la formule 275.0844
Pourcentage de pureté >95%