Learn More
Chlorhydrate de bupropion, TRC
Code produit 17961305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961305 5 mg 5mg
17913485 50 mg 50mg
17911805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17961305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6896255MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31677-93-7
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bupropion Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Pourcentage de pureté >95%