Learn More
Kartell™ Burette numérique Technotrate
Product Code. 13141166
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
13141166 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13141166 Supplier Kartell™ Supplier No. 8325000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1177.72€ / 1 pièces
    Économisez 67.28€
    5% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Idéal pour des titrations précises directement à partir de flacons, tant en laboratoire que sur le terrain. La burette numérique Technotrate Kartell™ est équipée d’un corps en plastique et d’un grand écran à cristaux liquides pour l’affichage contin
  • Développé en conformité avec la norme EN ISO9001 et certifié CE
  • Permet de couvrir des volumes de dosage allant jusqu’à 50 ml avec des augmentations de 0,01 ml et de sélectionner la vitesse de dosage du mode rapide au mode goutte à goutte
  • Étalonnage simple
  • L’étalonnage permanent fait référence à l’eau à 20°C
  • Lors d’une utilisation de liquides de viscosité/densité différente, Technotrate peut être réétalonné facilement et rapidement en appuyant sur le bouton prévu à cet effet
  • Présélection pratique et rapide des volumes de titration
  • La présélection du volume de titration est particulièrement aisée. Il suffit d’appuyer sur le bouton DOS dédié, en regardant l’écran, et en quelques tours du manche, le cylindre de burette est rempli
  • Le bouton de mémoire spécial (MEM) vous aide à éviter les calculs complexes
  • Facile et sûr
  • Les composants qui entrent en contact avec les réactifs sont fabriqués en plastique à résistance élevée.
  • Testé un par un à l’issue de la production, possède une certification de qualité et un numéro de série individuel
Specifications
Précision ± 0,2%, ± 0,1%
Description Burette numérique Technotrate
Volume (métrique) 50 ml
Comprend Fonction d’arrêt automatique au bout de 3 minutes de non-utilisation
Incréments 0,01 ml
Modèle Technotrate
Température (métrique) 10°C à 40°C
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz