Learn More
Kartell™ Pince de burette
Code produit 15835567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
8 à 14 mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la tige Conditionnement
15835567 8 à 14 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15835567 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0013900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    83.15€ / 5 pièces
    Économisez 36.85€
    30% de réduction
En stock
La pince de burette Kartell™ utilise un bras central à ressort en acier inox pour maintenir fermement la burette contre les deux bras extérieurs et qui est protégé par des poignées en caoutchouc.
La pince de burette Kartell™ utilise un bras central à ressort pour maintenir fermement la burette contre les deux bras extérieurs et qui est protégée par des poignées en caoutchouc.
  • Peut être installée sur des tiges de support d’un diamètre de 8 à 14 mm
  • Le bras central à ressort en acier inox maintient fermement la burette contre les deux bras extérieurs et est protégé par des poignées en caoutchouc
  • Les graduations et les ménisques sont visibles à tout moment
  • Convient à toutes les burettes
Spécification
Couleur blanc
À utiliser avec (équipement) Tiges de 8 à 14 mm
Matériau PP
Comprend 1 Pince
Type Pince de burette
Diamètre (métrique) de la tige 8 à 14 mm
Quantité 1 de chaque