Learn More
OHAUS™ Support pour burette
Code produit 15712279 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Nickelé
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
15712279 Acier inoxydable 1 pièce
15782279 Nickelé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15712279 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30392227
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Support pour burette OHAUS™ conçu pour saisir et positionner en toute sécurité la verrerie de laboratoire.
  • Cadres de laboratoire, tiges et connecteurs résistants à la corrosion
  • Disponible en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance chimique et une durabilité élevées.
  • Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support pour burette
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Burettes de 100 ml
Description Pince, spécialité, burette, CLS-BTDBLS
Hauteur (métrique) 108,000 mm
Hauteur (impériale) 4,25 in
Longueur (impériale) 6,80 po
Longueur (métrique) 173,00 mm
Dimensions Micro-burettes de 100 ml