Learn More
Lenz Laborglasintrumente Robinet d’arrêt de burette, latéral, avec bouchon en PTFE
Description
- Pointe à facettes
- Robinet d’arrêt : NS 12,5
- Alésage : 1,5 mm
- Prise PTFE NS
- Dispositif de retenue à filetage
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Robinets d’arrêt | NS 12,5 |