Learn More
Buerkle™ Sceau de contrôle Close-it Food et Pharma Maxi 150 x 150
Descrizione
- Empêche les fuites de produit de façon fiable après l’échantillonnage.
- L’adhésif est conforme aux directives européennes pour les denrées alimentaires.
- Couche de barrière en aluminium
- Convient à l’échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des additifs alimentaires, même des produits congelés – En bref, convient pour toutes les applications pour lesquelles la propreté est particulièrement importante.
- Conforme aux directives de la FDA
- Particulièrement adapté aux industries alimentaire et pharmaceutique
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | FDA |
| Description | Sceau de contrôle Close-it food |
| Couleur | Blanc |
| Format | Label |
| Matériau | Aluminium, Paper |
| Côtés imprimables | Front |
| Type de produit | Sceau de contrôle |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher le texte | Oui |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des additifs alimentaires |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?