Description
- Mini station de lavage oculaire idéale pour le laboratoire, les stations de remplissage ou tous les lieux de travail où des substances agressives sont utilisées
- Eyes Fresh peut être fixé à n’importe quel robinet d’eau froide standard
- Pour une utilisation normale du robinet, il vous suffit d’appuyer sur le bouton (la fonction repasse automatiquement en mode de lavage des yeux lorsque le robinet est fermé)
- Peut être monté sur des robinets avec un filetage extérieur M22x1, 1/2 po. ou 3/8 po.
- Avec une pression d’eau suffisante, les performances sont conformes à la norme DIN EN15154-2.0
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 15154-2 |
| À utiliser avec (application) | Robinet d’eau froide standard |
| Type de produit | Station de lavage des yeux |