Learn More
Buerkle™ Conteneur de nettoyage et de rangement pour pipettes
Code produit 11857253 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
550 mm
660 mm
Dimensions:
10 L
12,5 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Dimensions Conditionnement
11857253 550 mm 10 L 1 pièce
11961501 660 mm 12,5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11857253 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96500651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.25€
    128.45€ / 1 pièces
    Économisez 6.80€
    5% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Le récipient de nettoyage et de stockage en polyéthylène, disponible en 10 L ou 12,5 L, est idéal pour une utilisation avec des pipettes.
  • PE
  • Idéal avec les pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (impériale) 21,65 in
Hauteur (métrique) 550 mm
Dimensions 10 L
Diamètre (métrique) 155 mm
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (équipement) Pipette
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire
Forme Rond
Type de produit Récipient de nettoyage et de stockage