Learn More
Buerkle™ Conteneur de nettoyage et de rangement pour pipettes
Code produit 11961501 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
550 mm
660 mm
Dimensions:
10 L
12,5 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Dimensions Conditionnement
11961501 660 mm 12,5 l 1 pièce
11857253 550 mm 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11961501 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96500652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.33€
    131.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.33€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Le récipient de nettoyage et de stockage en polyéthylène, disponible en 10 L ou 12,5 L, est idéal pour une utilisation avec des pipettes.
  • PE
  • Idéal avec les pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hauteur (impériale) 25,98 in
Hauteur (métrique) 660 mm
Dimensions 12,5 l
Diamètre (métrique) 155 mm
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (équipement) Pipette
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire
Forme Rond
Type de produit Récipient de nettoyage et de stockage
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.