Learn More
Buerkle™ Robinet ‘air’ en polyéthylène
Code produit 10214401 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Robinet en PE transparent, joint en caoutchouc naturel
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10214401 Robinet en PE transparent, joint en caoutchouc naturel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10214401 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 05330010
En stock
Pas d’ouverture de ventilation supplémentaire requise, PE, transparent, raccord fileté externe 3/4po.
À utiliser si une ventilation du récipient est nécessaire. Structure en polyéthylène, transparent, avec raccord fileté externe 3/4 po.
  • Auto-ventilés
  • NW 13 mm
  • Joint en caoutchouc naturel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon NW 13 mm. Raccord fileté externe 3/4 po
Matériau Robinet en PE transparent, joint en caoutchouc naturel
Type de produit Robinet d'air à ventilation automatique