Learn More
Buerkle™ Robinet Jumbo avec vanne en polyéthylène
Code produit 10390442 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Marron
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10390442 Marron 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10390442 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 05340020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.13€
    50.85€ / 1 pièces
    Économisez 20.28€
    28% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Robinet à vanne pour R filetage de barillet 2 po, débit 50 mm, pour milieux visqueux tels que laques, colle, shampooing.
  • Robinet économique
  • PE, marron
  • Joint en EPT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Filetage du fourreau R 2 po
Couleur Marron
Matériau PE, EPT
Type de produit Robinet