Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit de premiers secours brûlures
Code produit 11788383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11788383 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11788383 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 3170703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.25€
    50.92€ / 1 pièces
    Économisez 109.33€
    68% de réduction
Expédition estimée: 08-09-2026
Spécification
Profondeur (métrique) 5 cm
Longueur (métrique) 17 cm
Type de produit Kit de premiers secours brûlures
Comprend Principalement pour traiter tous les types de brûlures thermiques, 4 clips de fixation pour bandes, 2 poches de savon bactéricide, 2 compresses antiseptiques, 2 compresses anti-coups, 1 rouleau collant plâtre 5 m x 2 cm, 10 bandages adhésifs, 1 bande de g
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 23 cm