Learn More
But-1-ene (10% in Hexanes), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Butene |
| Quantité | 2 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| Poids de la formule | 56.0626 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Butene 10% |