Learn More
Butacaine, MedChemExpress
Code produit 16478556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16478556 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1007
MedChemExpress Butacaine is a reversible nerve conduction blocker. Butacaine acts on the nervous system and nerve fibers, can cause both sensory and motor paralysis.
Butacaine is a reversible nerve conduction blocker. Butacaine acts on the nervous system and nerve fibers, can cause both sensory and motor paralysis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Butacaine
Forme physique Solid
CAS 149-16-6
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H30N2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (407.91 mM)
SMILES CCCCN(CCCOC(C1=CC=C(N)C=C1)=O)CCCC
Poids moléculaire (g/mol) 306.44
Poids de la formule 306.44
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research