Learn More
Butacaïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butacaine |
| CAS | 149-16-6 |
| Formule moléculaire | C18H30N2O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 3-(Dibutylamino)-1-propanol p-Aminobenzoate, 3-(p-Aminobenzoxy)-1-di-n-butylaminopropane, 3-Dibutylaminopropyl p-Aminobenzoate, Butelline, Butyn, 3-(Dibutylamino)-1-propanol p-Aminobenzoate (Ester) |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H30N2O2/c1-3-5-12-20(13-6-4-2)14-7-15-22-18(21)16-8-10-17(19)11-9-16/h8-11H,3-7,12-15,19H2,1-2H3 |
| SMILES | NC1=CC=C(C(OCCCN(CCCC)CCCC)=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 4-aminobenzoate de 3-(dibutamino)propyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 306.44 |
| Poids de la formule | 306.2307 |