Learn More
Monoxyde de butadiène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399953 1 g 1g
11309963 5 g 5g
11319963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399953 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00238.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 930-22-3 | C4H6O | 70.091 g/mol
Butadiene monoxide is used as key starting material for the synthesis of (-)-bulgecinine and (+)-broussonetine G.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monoxyde de butadiène est utilisé comme matériau de départ clé pour la synthèse de la (-)-bulgécinine et de la (+)-broussonetine G.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther éthylique, du benzène et des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-22-3
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.091
Numéro MDL MFCD00005149
Clé InChI GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butadiene monoxide, oxirane, ethenyl, 3,4-epoxy-1-butene, 2-vinyloxirane, butadiene epoxide, 1,2-epoxy-3-butene, vinyloxirane, butadiene oxide, butadiene monoepoxide, butadiene monooxide
CID PubChem 13586
Nom IUPAC 2-éthényloxirane
SMILES C=CC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Butadiene monoxide
Point de fusion -135°C
Densité 0.87
Point d’ébullition 65°C to 66°C
Point d’éclair −50°C (−58°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.418
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 103170
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%