Learn More
Sulfone de butadiène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10300174 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10300174 500 g Flacon en plastique 500g
10616102 100 g Flacon en plastique 100g
15169163 2.5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10300174 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107615000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.40€
    62.65€ / 500g
    Économisez 12.75€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-79-2
Formule moléculaire C4H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 118.16
Numéro MDL MFCD00005481
Clé InChI MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
CID PubChem 6498
Nom IUPAC 2,5-dihydrothiophène-dioxyde1,1
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Butadiene sulfone
Point de fusion 63.0°C to 66.0°C
Couleur Marron ou orange à jaune
Densité 1.3000g/mL
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 17, V,1, 177
Fieser 02,389; 03,272; 04,468; 12,455
Merck Index 15,9086
Informations sur la solubilité Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, benzene
Poids de la formule 118.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Butadiene sulfone