Learn More
Butan-1-ol, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10734941 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10734941 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10530911 1 L Flacon en verre ambré 1L
10141610 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10477630 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10744941 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10734941 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4850/08
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL 2964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Point de fusion -89°C
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 6.7mbar at 20°C
Viscosité 2.95 mPaS ( at 20°C)
Point d’ébullition 117.6°C
Poids de la formule 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.